Learn More
Abnova™ RFC5 Recombinant Protein
371.00 CHF - 561.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH13961 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Gen-ID (Entrez) | 5985 |
Molekulargewicht | 63.14 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16120182
|
Abnova™
H00005985-P01.10ug |
10 μg |
371.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16130182
|
Abnova™
H00005985-P01.25ug |
25 μg |
561.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
AAH13961 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
63.14 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RFC5 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
5985 | |
RFC5 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
METSALKQQEQPAATKIRNLPWVEKYRPQTLNDLISHQDILSTIQKFINEDRLPHLLLYGPPGTGKTSTILACAKQLYKDKEFGSMVLELNASDDRGIDIIRGPILSFASTRTIFKKGFKLVILDEADAMTQDAQNALRRVIEKFTENTRFCLICNYLSKIIPALQSRCTRFRFGPLTPELMAPRLEHVVEEEKVDISEDGMKALVTLSSGDMRRALNILQSTNMAFGKVTEETVYTCTGHPLKSDIANILDWMLNQDFTTAYRNITELKTLKGLALHDILTEIHLFVHRVDFPSSVRIHLLTKMADIEYRLSVGTNEKIQLSSLIAAFQVTRDLIVAEA | |
MGC1155/RFC36 | |
RFC5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.