Learn More
Fisherbrand™ X5 NOSE CONE RF3000 PIPETTE CONTROLLER REPLACEMEN
Artikelnummer. 12934417 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
:
Blau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12934417 Blau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12934417
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stabilisiert die Pipetten beim Dispensieren. Der Fisherbrand™ RF3000 Nasenkonus kann mit einem Adapter für kleinere Volumina und dünnere Pipetten verwendet werden.
  • Zur Verwendung mit RF3000™ Pipettensteuerhilfe
  • Autoklavierbar
  • Lieferbar in Blau
  • Passend für einen Adapter zur Stabilisierung kleinerer Volumina und dünnerer Pipetten (separat erhältlich).
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Verschieden
Zur Verwendung mit RF3000 RF1000 , manuelle Steuerungen
Typ Sich verjüngender Aufsatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettierung
Zur Verwendung mit (Geräte) RF3000™ Pipettierhilfe
Menge 5/Pckg.