Learn More
REXO4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 18890-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16838724
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
REXO4
Polyclonal
Unconjugated
REXO4
Exonuclease XPMC2, hPMC2, PMC2, REX4, REXO4, RNA exonuclease 4, XPMC2, XPMC2H
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
227656, 311826, 57109
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6PAQ4, Q9GZR2
Rexo4
REXO4 Fusion Protein Ag13473
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human