missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ REXO1 Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 17179073
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17179073 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17179073 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5111157

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ADVDYSALEK EVDFDSDPME ECLRIFNEST SVKTEDRGRL ARQPPKEEKS EEKGLSGLTT LFPGQKRRIS HLSKQGQEVE Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 79%, Mouse - 84%.

REXO1, also named as EloA-BP1, ELOABP1, KIAA1138 and TCEB3BP1, is transcription elongation factor B polypeptide 3-binding protein 1. REXO1 did not affect either the rate of transcription elongation by RNA polymerase II or the transcriptional activity of TCEB3 in vitro. This gene is different to the REX1 which is an embryo stem cell marker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen REXO1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.60 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen REXO1
Gen-Zugriffsnummer Q8N1G1
Gen-Alias 1700021P10Rik; 2610511M11Rik; AW050347; ELOABP1; EloA-BP1; elongin A binding protein 1; elongin A-binding protein 1; elongin-A-binding protein 1; Kiaa1138; REX1; REX1, RNA exonuclease 1 homolog; REX1, RNA exonuclease 1 homolog (S. cerevisiae); Rexo1; RNA exonuclease 1 homolog; TCEB3BP1; transcription elongation factor B polypeptide 3 binding protein 1; transcription elongation factor B polypeptide 3-binding protein 1
Gensymbole REXO1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein corresonding to Human REXO1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98887).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57455
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.