Learn More
Texwipe™ Revolve™ Versiegelte, vorbefeuchtete Wischer
Beschreibung
- Durch den Einsatz von Revolve™ Produkten beteiligen sich Unternehmen an der Wiederverwendung von Polyesterpolymeren, wodurch die auf jedem Produktbeutel angegebene Anzahl von Flaschen vor der Entsorgung auf der Mülldeponie bewahrt wird.
- Die Revolve™ Verarbeitung sorgt für einen geringen Gehalt an Ionen, NVRs (nichtflüchtigen Rückständen), Partikeln und Fasern für den Einsatz in kritischen Reinigungsanwendungen und Umgebungen
- Entwickelt für hohe Sorptionskapazität, die ideal für die Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, die Reinigung und die Anwendungen von Lösungen ist
- Erfüllt allgemeine und spezifische USP-Anforderungen <797> und <800> an Wischtücher.
- Vorbefeuchtet mit einer Lösung aus 70 % IPA/30 % DI-Wasser in USP-Qualität, filtriert durch einen 0,2 μm-Filter
- Wischtücher sorgen für eine gleichbleibende, optimierte Reinigungseffizienz mit reproduzierbaren Feuchtigkeits- und VOC-Werten
- Verpackt in einfach zu verwendenden, wiederverschließbaren Beuteln, die die Verdunstung der Lösung reduzieren, um einen gleichmäßigen Feuchtigkeitsgrad der Wischtücher zu gewährleisten
- Sterile Wischtücher sind dreifach verpackt und mit einer Innenhülle versehen, die eine vierte Schutzschicht bildet
- Gammabestrahlt bis zu einer Sterilitätssicherungsstufe von 10-6 gemäß AAMI-Richtlinien
- Einzeln chargencodiert für einfache Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle
- Dokumentation zur Validierung des Sterilitätsstatus verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumwischer |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 31 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 31 cm |
| Material | Polyester |
| Kanten | Versiegelt |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 12 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigen, Auftragen und Entfernen von Desinfektionsmitteln |
| Sättigungslösung | 70 % IPA/ 30 % DI-Wasser |
| Mehr anzeigen |