Learn More
Labconco™ ReVo Canopy Connection Kit
Artikelnummer. p-200003528 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1500/1800-mm-Schrank
900/1200-mm-Schrank
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17885592
Marke: Labconco™ R3889210
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ReVo Canopy Connection Kit is ideal for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
  • Canopy Connection Kit with side exhaust for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
Spezifikation
Produkttyp Canopy Connection Kit
Abmessungen (L x B x H) außen 465 x 680 x 265 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 900/1200-mm-Schrank
Versandgewicht (metrisch) 465 x 680 x 265 mm