Learn More
Labconco™ ReVo Canopy Connection Kit
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1500/1800-mm-Schrank
900/1200-mm-Schrank
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Canopy Connection Kit with side exhaust for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Canopy Connection Kit |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 465 x 680 x 265 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1500/1800-mm-Schrank |
| Versandgewicht (metrisch) | 5.0 kg |