Learn More
Revisionsmix 4, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep 5242-R4200
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
1,1-Dichlorpropanon | 513-88-2 | 200μg/ml |
1-Chlorobutan | 109-69-3 | 200μg/ml |
2-Butanon | 78-93-3 | 200μg/ml |
2-Hexanon | 591-78-6 | 200μg/ml |
2-Nitropropan | 79-46-9 | 200μg/ml |
4-Methyl-2-pentanon | 108-10-1 | 200μg/ml |
Aceton | 67-64-1 | 200μg/ml |
Acrylonitril | 107-13-1 | 200μg/ml |
Allylchlorid | 107-05-1 | 200μg/ml |
Schwefelkohlenstoff | 75-15-0 | 200μg/ml |
Chloracetonitril | 107-14-2 | 200μg/ml |
Äther | 60-29-7 | 200μg/ml |
Ethylmethacrylat | 97-63-2 | 200μg/ml |
Hexachlorethan | 67-72-1 | 200μg/ml |
Iodmethan | 74-88-4 | 200μg/ml |
Methacrylnitril | 126-98-7 | 200μg/ml |
Methylacrylat | 96-33-3 | 200μg/ml |
Methylmethacrylat | 80-62-6 | 200μg/ml |
Methyl-tert-Butylether | 1634-04-4 | 200μg/ml |
Nitrobenzol | 98-95-3 | 200μg/ml |
Pentachlorethan | 76-01-7 | 200μg/ml |
Propionitril | 107-12-0 | 200μg/ml |
Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 200μg/ml |
trans-1,4-dichloro-2-buten | 110-57-6 | 200 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Verfahren 524.2 Revision 4 Mischung | |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
Für die US-EPA-Methoden 524, 524.2 | |
200 μg/ml |
Verfahren 524.2 | |
1 ml | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
Methanol-P&T |
Sicherheit und Handhabung
- Method 524.2 Revision 4 Mix
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch