Learn More
Revisionsanalyten 4, hochgradig, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15205786 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15205786 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15205786 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. 5242R4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 CHF
    90.81 CHF / 1 Milliliter
    Sparen 28.19 CHF
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,1-Dichlorpropanon513-88-22000μg/ml
1-Chlorobutan109-69-32000μg/ml
2-Butanon78-93-32000μg/ml
2-Hexanon591-78-62000μg/ml
2-Nitropropan79-46-92000μg/ml
4-Methyl-2-pentanon108-10-12000μg/ml
Aceton67-64-12000μg/ml
Acrylonitril107-13-12000μg/ml
Allylchlorid107-05-12000μg/ml
Schwefelkohlenstoff75-15-02000μg/ml
Chloracetonitril107-14-22000μg/ml
Äther60-29-72000μg/ml
Ethylmethacrylat97-63-22000μg/ml
Hexachlorethan67-72-12000μg/ml
Iodmethan74-88-42000μg/ml
Methacrylnitril126-98-72000μg/ml
Methylacrylat96-33-32000μg/ml
Methylmethacrylat80-62-62000μg/ml
Methyl-tert-Butylether1634-04-42000μg/ml
Nitrobenzol98-95-32000μg/ml
Pentachlorethan76-01-72000μg/ml
Propionitril107-12-02000μg/ml
Tetrahydrofuran109-99-92000μg/ml
trans-1,4-dichloro-2-buten110-57-62000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Verfahren 524.2 Revision 4 Mischung (hohe Konzentration)
Namenshinweis Methode 524.2
Verpackung 2 ml Ampulle aus bernsteinfarbenem, vorgekerbtem Glas
Concentration or Composition Notes Berichte aus dem Analysezertifikat zielen auf Analyten mit einer ±Genauigkeit von 2 % und korrigieren die Reinheit des Rohmaterials.
Verfahren Für die US-EPA-Methode 524.2, AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
Solvent or Matrix Methanol-P und T
Menge 1 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2000 μg/ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Method 524.2 Revision 4 Mix (High Level)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: iodomethane, methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch