Learn More
Thermo Scientific™ Umdrehbare Mikroröhrchen-Racks mit Deckel
Bewahren Sie Proben sicher auf, und identifizieren Sie diese schnell mit Thermo Scientific™ umdrehbaren Mikroröhrchen-Racks mit Deckel mit einer niedrigen Bauhöhe und einem alphanumerischen Raster.
Marke: Thermo Scientific™ 8690-11
Additional Details : Gewicht : 6.17000kg
Beschreibung
Bewahren Sie Proben sicher auf, und identifizieren Sie diese schnell mit Thermo Scientific™ umdrehbaren Mikroröhrchen-Racks mit Deckel mit einer stabilen, niedrigen Bauhöhe und einem alphanumerischen Raster.
- Aufnahme von 0.2 ml-Röhrchen auf einer Seite und 0.5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite
- Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln
- 100 % recycelter Kunststoff
- Verschiedene Farben erhältlich
Spezifikation
Reversible Microtube Rack | |
Red | |
Recycled Plastic | |
12 Racks |
Reversible Microtube Rack | |
Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL) | |
Yes |