Learn More
Thermo Scientific™ Umdrehbare Mikroröhrchen-Racks mit Deckel
Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Grün, Rot, Gelb
Gelb
Grün
Grün fluoreszierend
Grün fluoreszierend, Orange fluoreszierend, Rosa fluoreszierend, Violett
Orange fluoreszierend
Purpur
Rosa
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Beschreibung
Lagern Sie Proben sicher und schnell mit Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks mit Deckel. Diese Racks verfügen über ein stabiles, flaches Design mit alphanumerischem Raster.
- Aufnahme von 0,2 ml-Röhrchen auf einer Seite und 0,5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite
- Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln
- 100 % recycelter Kunststoff
- Verschiedene Farben erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Mikroröhrchen |
| Beschreibung | Mikrotube Rack, beidseitig verwendbar |
| Farbe | Gelb |
| Aufnahmevermögen | Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL) |
| Material | Recycelter Kunststoff |
| Form | Rechteck |
| Stapelbar | Ja |
| Anzahl pro Karton | 12 Racks |