Learn More
Micronova™ Rückwärtsadapter TankTool™
Artikelnummer. 18891421 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen:
10 x 35 cm (4 x 14 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen Packungsgröße
18891421 10 x 35 cm (4 x 14 in.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18891421 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. QPSLRTT14B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.25 CHF
    85.75 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.50 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der bewegliche Kopf des Panzers Tool™ ermöglicht den Rahmen (35 cm, 14 in.). sich flexibel an die Oberfläche des Tank- und Zylinderinneren anpasst und so eine individuelle Krümmung erzeugt, die es ermöglicht, Rückstände präzise zu entfernen oder Desinfektionsmittel aufzutragen.
  • Produktart: Tankreinigungswerkzeug (umgekehrte Konfiguration)
  • Länge: 35 cm (14 in.)
  • Materialien: HDPE (Platte), Polyketon (Drehgelenk)
  • Anwendungsbereich: Innenreinigung von Tanks
  • Zur Verwendung mit (Geräte): STA Kunststoff-Gewindegriffe (ACME-Gewinde); SnapMop™- und PocketMop™-Serien-Wischmoppbezüge
Spezifikation
Abmessungen 10 x 35 cm (4 x 14 in.)
Produkttyp Mopprahmen
Kopftyp flacher Kopf, biegsam
Farbe Weiß
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Gewindetyp ACME-Gewinde
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Geräte) STA Kunststoff-Gewindegriffe; SnapMop™ Und PocketMop™ Serie Moppbezüge
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innenreinigung von Tanks
Zertifizierung/Konformität ISO 9001-zertifizierte Anlage
Color-coded Nein