Learn More
Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Description
Nutzen Sie diese Röhrchen für alle Anwendungen in der Molekularbiologie, klinischen Chemie und Biochemie. Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen bieten Komfort und Zuverlässigkeit für die Probenvorbereitung, Zentrifugation und Lagerung.
- Ausschließlich aus qualitativ hochwertigem, ultrareinem Polypropylen hergestellt, das den FDA-Richtlinien 21 CFR § 177.1520 (Olefinpolymere) und 21 CFR § 178.2010 (Antioxidantien und Stabilisatoren für Polymere) entspricht
- Der Deckel des Röhrchens ist für ergonomisches Arbeiten leicht zu öffnen und zu schließen
- Polypropylen bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
- g-Safe™: Die außerordentliche Zentrifugationsstabilität bis zu 30,000 × g verhindert den Verlust der Probe durch Brüche der Röhrchen und bietet zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
- Ohne Gleitadditive, Weichmacher und Biozide hergestellt – Substanzen, die sich aus Verbrauchswaren aus Kunststoff lösen und in die Probe übergehen und die Bioassay-Ergebnisse beeinflussen können
- Graduierung für die einfache Bestätigung des pipettierten Volumens
- Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
- Offen autoklavierbar (121 °C, 20 min)
- In Eppendorf Qualität und Chargen-zertifiziertem Reinheitsgrad PCR-rein erhältlich
Specifications
Specifications
| Art der Kappe | Flacher Frostdeckel |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die leicht zu öffnenden, sicher verschließenden Eppendorf Röhrchen 3810X garantieren eine komfortable und einheitliche Zubereitung, Zentrifugation und Lagerung. |
| Anzahl pro Packung | 1000/Packung |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -122,8 °F bis +212 °F |
| Show More |