Learn More
Thermo Scientific™ Revco™ Plasma-Gefriergerät
Vereinfachen Sie den Betrieb und erhöhen Sie die Genauigkeit mit diesen Plasma-Gefriergeräten, die für die Einhaltung der AABB-, ANRC- und FDA-Normen für Sicherheit und Leistungsverhalten konzipiert sind.
6810.00 CHF - 13660.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität UL
Schrankmaterial High-impact, powder-coated paint
Kompressor Heavy-duty, industrial-grade, hermetically sealed
Abtauen automatisch
Türausführung Solids
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Spannung Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Spannung Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11927348 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
UFP430V
230V europäisch 6810.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
12928464 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
UFP-430W
230V U.K. 7300.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
12938464 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
UFP-1230W
230V U.K. 8930.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
12958464 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
UFP-3030W
230V U.K. 10805.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
12968464 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
UFP-5030W
230V U.K. 13660.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
11391623 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
UFP2330V
230V europäisch Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12948464 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
UFP-2330W
230V U.K. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Hauptmerkmale
  • FCKW-freies Kältemittel
  • Voreingestellte Temperatur bei -30 °C
  • Automatische Kondensatabführung und Abtauen mit einem Sensor, der das Abtauen bei Bedarf automatisch startet, sodass kein Abtauzeitgeber mehr erforderlich ist, Reifansammlungen vermieden werden und der Spulenwirkungsgrad erhöht wird
  • Umluftkühlung
Mikroprozessorsteuerung
  • Symbolbasierte Steuerelemente und Anzeigen
  • Voreingestellter Temperatursollwert
  • Ein grafisches Thermometer zeigt bei normalen Werten durchgehend leuchtendes Grün, bei Übertemperatur einen blinkenden oberen Balken und bei Untertemperatur einen blinkenden Punkt an
  • Große, gut ablesbare Digitalanzeige zeigt die aktuelle Temperatur mit einer Genauigkeit von 1 °C an
  • Akustische/optische Alarme warnen vor Temperaturunter- und -überschreitungen sowie Stromausfall
  • Masterschlüsselschalter (EIN/AUS/ALARM EIN) für Sollwertüberwachung
  • Alarmtest auf Knopfdruck
  • Fernalarmkontakte
  • Alarmstummschaltung, Rückruf und automatische Rückstellung
  • Notfall-Batterie Sicherungssystem
Bauweise
  • Gehäuseoberflächen aus kalt gerolltem Stahl mit stoßfester Pulverbeschichtung
  • Eine massive Tür mit Scharnieren rechts (außer beim Modell mit 1.447 l (51,1 cu. ft.): zwei massive Türen mit Schloss, selbstschließend gegen eine ringsum geschlossene Dichtung)
  • Türgriffe über die gesamte Türlänge
  • Höhenverstellbare Füße
  • FCKW-freie Isolierung aus Urethan-Schaum mit hoher Dichte schützt das Kammerinnere vor Schwankungen in der Umgebungstemperatur und reduziert die Betriebskosten
  • Umluftkühlung sorgt für eine konstante Temperatur auf allen Einlegeböden
  • Eine direktionale Luftströmung sorgt für eine kurze Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür
  • Hochgradig belastbare, hermetisch abgedichtete Kompressoren
  • Nur bei Unterbaumodellen Durchführung mit einem Durchmesser von 2,5 cm (1 in.) mit Stopfen
Bestellinformationen:
Alarmsysteme, Temperaturdiagrammschreiber und Stromversorgungsüberwachung gesondert erhältlich. Informationen zu zusätzlichen Spannungen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Vertriebsniederlassung.
Lieferumfang:
Platzspar- und Standgeräte werden mit einem 7-Tage-Temperaturschreiber mit 15,2 cm (6 in.)-Diagrammscheibe (optional freistehend bei Unterbaumodellen) und extralanger Sonde für manuelle Alarmüberprüfung geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
UL
Heavy-duty, industrial-grade, hermetically sealed
Solids
FCKW-frei
High-impact, powder-coated paint
automatisch
-30 ° C
Mikroprozessor