Learn More
Thermo Scientific™ Revco™ Hochleistungs-Laborkühlschränke mit soliden Türen
Verwenden Sie zur Lagerung von Proben für klinische, industrielle und wissenschaftliche Anwendungen die Thermo Scientific™ Revco™ Hochleistungs-Laborkühlgeräte mit massiven Türen.
auf Anfrage
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Revco™ Hochleistungs-Laborkühlgeräte mit massiven Türen, um Proben für klinische, industrielle und wissenschaftliche Anwendungen zu lagern. Diese Kühlschränke verfügen über eine Mikroprozessorsteuerung, Umluftkühlung, eine Schrankausführung in Industriequalität sowie extrastarke Kühlkompressoren.
Hauptmerkmale
  • Temperatureinstellung von 1-8 °C (Werkseinstellung bei 4 °C)
  • Abtauautomatik und Kondensatabführung
Mikroprozessorsteuerung
  • Einfache Bedienung und hohe Temperaturgenauigkeit durch Digitalelektronik
  • Benutzerführung durch grafische Symbole
  • Große, gut ablesbare Digitalanzeige zeigt die Temperatur mit einer Genauigkeit von 0.1 °C an
  • Ein grafisches Thermometer leuchtet bei normalen Werten durchgehend grün und zeigt bei Übertemperatur einen blinkenden oberen Balken und bei Untertemperatur einen blinkenden unteren Punkt an
  • Ein Sensor startet das Abtauen bei Bedarf automatisch, sodass kein Abtauzeitgeber mehr erforderlich ist, Reifbildung vermieden und der Spulenwirkungsgrad erhöht wird
Alarmsystem
  • Akustische/visuelle Alarme warnen vor Temperaturabweichungen sowie Stromausfall
  • Der schlüsselbetätigte Hauptschalter sichert die eingestellten Sollwerte
  • Alarmtest auf Tastendruck und Fernalarmkontakte
  • Alarmstummschaltung, Rückruf und automatische Rückstellungsfunktionen
  • Notfall-Batterie stellt die Funktion des Bedienpanels auch während eines Stromausfalls sicher
  • Die Alarm-Sollwerte sind auf Übertemperatur von 5.5 °C und Untertemperatur von 1.5 °C voreingestellt
Bauweise
  • Positive erzwungene Luftumwälzung
  • Schrankkonstruktion und Kompressoren in Industriequalität
  • Hochdichte, FCKW-freie Isolierung aus Urethan-Schaum
  • Selbstschließende, abschließbare Türen
  • Epoxidbeschichtete, offene Draht-Einlegeböden, in 1 Zoll-Schritten (2.5ácm) verstellbar
  • Innen- und Außenflächen aus kaltgewalztem Edelstahl mit stoßfester Pulverbeschichtung
  • Innenraumbeleuchtung mit Türschalter sowie einem unabhängigen Schalter am Bedienfeld
  • Höhenverstellbare Füße (außer 4.9 Kubikfuß-Untertisch-Modell)
  • 45.8 Kubikfuß-Modelle (1297 l) verfügen über zweiteilige Glasschiebetüren, Bedienelemente und Kühlsysteme im Sockel, unabhängige, per Schalter betätigte Leuchten und 2 Zoll (5 cm) große Doppellaufrollen anstatt der höhenverstellbaren Füße
  • Das Untertisch-Modell besitzt eine 1 Zoll (2.5 cm) breite Durchführung mit Stopfen
Bestellinformationen:
Alarmsysteme, Temperaturschreiber und Stromversorgungsüberwachung gesondert erhältlich. Auch für andere Versorgungsspannungen erhältlich; weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst oder Ihrem Außendienstmitarbeiter.
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns