Learn More
Thermo Scientific™ Revco™ Hochleistungs-Laborkühlschränke mit Glastüren
Erfüllen Sie eine Vielzahl von Platz- und Lageranforderungen mit Thermo Scientific™ Revco™ Hochleistungs-Laborkühlgeräten mit Glastüren.
auf Anfrage
Spezifikation
Typ High-Performance Refrigerator
Temperaturbereich 1 ° bis 8 ° C
Kältemittel Waschpuffer II ( 10X ) , 100 ml
Schrankmaterial Cold Rolled Steel
Oberflächenbehandlung außen High-impact Powder Paint Coating
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Erfüllen Sie eine Vielzahl von Platz- und Lageranforderungen mit Thermo Scientific™ Revco™ Hochleistungs-Laborkühlgeräten mit Glastüren. Diese Kühlgeräte verfügen über eine Mikroprozessorsteuerung, Umluftkühlung, eine Gehäuseausführung in Industriequalität sowie extrastarke Kühlkompressoren. Damit sind sie für den Einsatz in Industrie, Medizin und Forschung geeignet.
Merkmale:
  • Einstellbare Temperaturregelung von 1 bis 8 °C (werkseitig auf +4 °C voreingestellt)
  • Abtauautomatik und Kondensatabführung
  • Mikroprozessorsteuerung
  • mit Digitalelektronik, die eine einfache Bedienung und hohe Temperaturgenauigkeit ermöglicht
  • Benutzerführung durch grafische Symbole
  • Große, gut ablesbare Temperatur-Digitalanzeige mit einer Genauigkeit von 0,1 °C
  • Ein grafisches Thermometer zeigt bei normalen Werten durchgehend leuchtendes Grün, bei Übertemperatur einen blinkenden oberen Balken und bei Untertemperatur einen blinkenden unteren Punkt an.
  • Der Abtauzyklus wird von einem modernen Sensor initiiert. Dadurch werden ein Timer überflüssig, die Eisbildung minimiert und die Wirksamkeit der Kühlspule optimiert.
Alarmsystem:
  • Akustische/visuelle Alarme warnen vor Temperaturabweichungen sowie Stromausfall.
  • Der schlüsselbetätigte Hauptschalter sichert die eingestellten Sollwerte
  • Alarmtest auf Tastendruck und Fernalarmkontakte
  • Alarmstummschaltung, Rückruf und automatische Rückstellungsfunktionen
  • Notfall-Batterie stellt die Funktion des Bedienpanels auch während eines Stromausfalls sicher
  • Die Alarm-Sollwerte sind vordefiniert und warnen bei Temperaturabweichungen von 5,5 °C Übertemperatur und 1,5 °C Untertemperatur
Bauweise:
  • Positive Luftumwälzung
  • Schrankkonstruktion und Kompressoren in Industriequalität
  • Selbstschließende, abschließbare Türen
  • Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlagen, in Schritten von 2,5 cm (1 in.) verstellbar
  • Innen- und Außenflächen aus kalt gerolltem Edelstahl mit stoßfester Pulverbeschichtung
  • Innenraumbeleuchtung mit Türschalter sowie mit einem unabhängigen Schalter am Bedienfeld
  • Höhenverstellbare Füße (außer 138 l (4,9 cu. ft.)-Untertisch-Modell)
  • 1.297 l (45,8 cu. ft.)-Modelle haben zweiteilige Glasschiebetüren, Bedienelemente und Kühlsysteme im Sockel und 5 cm (2 in.) große Doppellaufrollen anstatt der höhenverstellbaren Füße.
  • Das Untertisch-Modell besitzt eine 2,5 cm (1 in.)-Durchführung mit Stopfen
Bestellinformationen:
Alarmsysteme, Temperaturdiagrammschreiber und Stromversorgungsüberwachung gesondert erhältlich. Auch für andere Versorgungsspannungen erhältlich; weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst oder Ihrem Außendienstmitarbeiter.
Spezifikation
Spezifikation
High-Performance Refrigerator
Waschpuffer II ( 10X ) , 100 ml
High-impact Powder Paint Coating
High-impact Powder Paint Coating
2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed
automatisch
Industrial-Grade
1 ° bis 8 ° C
Cold Rolled Steel
FCKW-frei
CE, cUL, TUV, UL
Mikroprozessor
Alarm, Recorder