Learn More
Thermo Scientific™ Revco™ -86 °C-Ultratiefkühltruhen der CxF Serie
Lagern Sie Proben zuverlässig mit vielseitigen Thermo Scientific™ Revco™ -86 °C-Ultratiefkühltruhen der CxF Serie.
auf Anfrage
Spezifikation
Typ | Ultratiefkühlgerät, Truhe |
---|---|
Temperaturbereich | -50° bis - 86 °C |
Schrankmaterial | Cold-rolled Steel |
Isolierung | Polyurethan-Schaum |
Innen | Edelstahl |
Beschreibung
Lagern Sie Proben zuverlässig mit vielseitigen Thermo Scientific™ Revco™ -86 °C-Ultratiefkühltruhen der CxF Serie. Das in vier praktischen Größen mit einer umfangreichen Auswahl an Racksystemen erhältliche Gerät bietet alle Probenschutzfunktionen unserer ExF und DxF Tiefkühlschränke.
Merkmale:- Anwenderfreundliches Mikroprozessor-Bedienfeld auf Augenhöhe
- Meldungsdisplay: 12-stellige alphanumerische LED-Anzeige, die Sollwerte, Systemstatusmeldungen und Alarmmeldungen ausgibt
- Zugriffscode zum Schutz der eingestellten Sollwerte
- Optionaler integrierter Datenschreiber oder Datenlogger für kontinuierliche Überwachung
- Leicht herausnehmbarer Luftfilter
- Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost
- Innenraum aus Edelstahl
- 127 mm dicke Polyurethan-Schaumisolation
- Ergonomischer, abschließbarer Türgriff
- Praktische Innenabdeckungen minimieren das Risiko, dass die Proben der Raumtemperatur ausgesetzt sind
- Innendeckel schützen in anderen Bereichen des Geräts gelagerte Probenbei der Entnahme einzelner Proben
- Optionales CO2- oder LN2-Notversorgungssystem bietet im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
- Das Gerät besitzt sowohl eineRS-232-Schnittstelle als auch einen 4 mA- bis 20 mA-Analogausgang für unabhängige Überwachungssysteme und Schreiber
- Das Gerät ist durch äußerst robuste, arretierbare Doppellaufrollen leicht zu bewegen
Spezifikation
Ultratiefkühlgerät, Truhe | |
Cold-rolled Steel | |
Edelstahl | |
cULus-gelistet, CE-Kennzeichnung, cULus, FDA Class I, UL | |
Push Button LED | |
LED mit Drucktasten | |
Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen | |
Alarm, Recorder | |
Optionaler 7-Tage-Datenschreiber | |
Standardbetrieb | |
Optional mit CO2 oder LN2 | |
Abspann-/Regeltransformatoren | |
R404A (1st stage), R508B (2nd stage) |
-50° bis - 86 °C | |
Polyurethan-Schaum | |
Powder-coated Steel | |
Revco | |
Fin and Tube, Forced-Air Cooled | |
Revco | |
Manual | |
Tastensperre | |
RS-485, 4-20 mA, potenzialfreie Kontakte (Standard) | |
Einzelne Kennung | |
SmartView kompatibel | |
Hermetic |