Learn More
Labcon Wiederverwendbare Gestelle für Zentrifugenröhrchen
Aufbewahrungsgestelle für Kunststoffzentrifugenröhrchen eliminieren verschwenderische Styroporgestelle.Sie sind langlebig, wiederverwendbar, verschließbar, stapelbar, einfrierbar und recyclebar.Hergestellt aus 100 % recyceltem, hochwertigem Polypropylen aus unserem internen Recyclingprogramm für Abfallstoffe.
Marke:  Labcon 2750-220-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17484352
  • 57.45 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
Speziell für Labcon™-Röhrchen entwickelt, kann aber auch für Zentrifugenröhrchen anderer Hersteller verwendet werden.
  • Fasst (25) 15 oder 50 ml-, konische Zentrifugenröhrchen
  • Mit nummerierten Wells
  • Racks werden zu Arbeitsstationen verbunden
  • Ersetzt Einweg-Polystyrol-Schaumstoffgestelle
  • Aus Polypropylen
  • Einfrierbar bis -80°C
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Gestelle
25
Naturfarben
Polypropylen
Unsteril
Einfrierbar (-80 °C)
3,18 cm
Teströhrchengestell
Autoklavierbar
25 Magazine
Ja
50 ml-Zentrifugenröhrchen
21,29 x 18,06 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon Wiederverwendbare Gestelle für Zentrifugenröhrchen > Röhrchenlagergestell; Farbe:Naturfarben; Zur Verwendung mit (Geräte):50 ml-Zentrifugenröhrchen; Abmessungen (L x B):21,29 x 18,06 cm; Höhe (metrisch):3,18 cm