Learn More
Labcon Wiederverwendbare Gestelle für Zentrifugenröhrchen
Aufbewahrungsgestelle für Kunststoffzentrifugenröhrchen eliminieren verschwenderische Styroporgestelle.Sie sind langlebig, wiederverwendbar, verschließbar, stapelbar, einfrierbar und recyclebar.Hergestellt aus 100 % recyceltem, hochwertigem Polypropylen aus unserem internen Recyclingprogramm für Abfallstoffe.
Marke: Labcon 2715-227-000-9
44.98 CHF gültig bis 2025-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24124" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Speziell für Labcon™-Röhrchen entwickelt, kann aber auch für Zentrifugenröhrchen anderer Hersteller verwendet werden.
- Fasst (25) 15 oder 50 ml-, konische Zentrifugenröhrchen
- Mit nummerierten Wells
- Racks werden zu Arbeitsstationen verbunden
- Ersetzt Einweg-Polystyrol-Schaumstoffgestelle
- Aus Polypropylen
- Einfrierbar bis -80°C
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gestelle | |
25 | |
Blau | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Einfrierbar (-80 °C) | |
3,81 cm |
Teströhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
25 Magazine | |
Ja | |
15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen | |
14,88 x 11,7 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-14 Nur zur Einlösung