Learn More
Labcon Wiederverwendbare Gestelle für Zentrifugenröhrchen
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen
50 ml-Zentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Speziell für Labcon™-Röhrchen entwickelt, kann aber auch für Zentrifugenröhrchen anderer Hersteller verwendet werden.
- Fasst (25) 15 oder 50 ml-, konische Zentrifugenröhrchen
- Mit nummerierten Wells
- Racks werden zu Arbeitsstationen verbunden
- Ersetzt Einweg-Polystyrol-Schaumstoffgestelle
- Aus Polypropylen
- Einfrierbar bis -80°C
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Gestelle |
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Array | 25 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Aufnahmevermögen | 25 Magazine |
| Material | Polypropylen |
| Stapelbar | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 50 ml-Zentrifugenröhrchen |
| Mehr anzeigen |