Learn More
Labcon Wiederverwendbare Gestelle für Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 17434362 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen
50 ml-Zentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 17434362
Marke: Labcon 27502260009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufbewahrungsgestelle für Kunststoffzentrifugenröhrchen eliminieren verschwenderische Styroporgestelle.Sie sind langlebig, wiederverwendbar, verschließbar, stapelbar, einfrierbar und recyclebar.Hergestellt aus 100 % recyceltem, hochwertigem Polypropylen aus unserem internen Recyclingprogramm für Abfallstoffe.
Speziell für Labcon™-Röhrchen entwickelt, kann aber auch für Zentrifugenröhrchen anderer Hersteller verwendet werden.
  • Fasst (25) 15 oder 50 ml-, konische Zentrifugenröhrchen
  • Mit nummerierten Wells
  • Racks werden zu Arbeitsstationen verbunden
  • Ersetzt Einweg-Polystyrol-Schaumstoffgestelle
  • Aus Polypropylen
  • Einfrierbar bis -80°C
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Enthält Gestelle
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 25
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Violett
Aufnahmevermögen 25 Magazine
Material Polypropylen
Stapelbar Ja
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Temperaturbereich (metrisch) Einfrierbar (-80 °C)
Abmessungen (L x B) 21,29 x 18,06 cm
Höhe (metrisch) 3,18 cm