Learn More
Labcon Wiederverwendbare Gestelle für Zentrifugenröhrchen
Aufbewahrungsgestelle für Kunststoffzentrifugenröhrchen eliminieren verschwenderische Styroporgestelle.Sie sind langlebig, wiederverwendbar, verschließbar, stapelbar, einfrierbar und recyclebar.Hergestellt aus 100 % recyceltem, hochwertigem Polypropylen aus unserem internen Recyclingprogramm für Abfallstoffe.
Marke:  Labcon 2750-223-000-9
Additional Details : Gewicht : 0.90720kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17414362
  • 36.95 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Speziell für Labcon™-Röhrchen entwickelt, kann aber auch für Zentrifugenröhrchen anderer Hersteller verwendet werden.
  • Fasst (25) 15 oder 50 ml-, konische Zentrifugenröhrchen
  • Mit nummerierten Wells
  • Racks werden zu Arbeitsstationen verbunden
  • Ersetzt Einweg-Polystyrol-Schaumstoffgestelle
  • Aus Polypropylen
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglasgestell
25
Orange
Polypropylen
Unsteril
Einfrierbar (-80 °C)
3,18 cm
Gestelle
Autoklavierbar
25 Magazine
Ja
50 ml-Zentrifugenröhrchen
21,29 x 18,06 cm