Learn More
Labcon Wiederverwendbare Gestelle für Zentrifugenröhrchen
Aufbewahrungsgestelle für Kunststoffzentrifugenröhrchen eliminieren verschwenderische Styroporgestelle.Sie sind langlebig, wiederverwendbar, verschließbar, stapelbar, einfrierbar und recyclebar.Hergestellt aus 100 % recyceltem, hochwertigem Polypropylen aus unserem internen Recyclingprogramm für Abfallstoffe.
Marke: Labcon 2715-221-000-9
Additional Details : Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
Speziell für Labcon™-Röhrchen entwickelt, kann aber auch für Zentrifugenröhrchen anderer Hersteller verwendet werden.
- Fasst (25) 15 oder 50 ml-, konische Zentrifugenröhrchen
- Mit nummerierten Wells
- Racks werden zu Arbeitsstationen verbunden
- Ersetzt Einweg-Polystyrol-Schaumstoffgestelle
- Aus Polypropylen
- Einfrierbar bis -80 °C
- Autoklavierbar
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
25 | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Einfrierbar (-80 °C) | |
3,81 cm |
Gestelle | |
Autoklavierbar | |
25 Magazine | |
Ja | |
15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen | |
14,88 x 11,7 cm |