Learn More
Corning™ Wiederverwendbarer Messkolben aus Kunststoff
Wiederverwendbarer 10 ml-Messkolben aus Kunststoff mit konischem Polypropylen-Stopfen
Marke: Corning™ 06112-80
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
Spezifikation
Durchscheinend | |
Polypropylen | |
Volumetrisch | |
Nein | |
B |
10 mL | |
Konischer PP-Stopfen | |
Flacher Boden | |
Ja |