Learn More
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske und P3-Partikelfilter-Set
Click to view available options
Modell:
HF-3011
HF-3021
HF-3031
Größe:
Klein
M
Groß
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Inhalt: 1 x wiederverwendbare 3M™ Halbmaske, 1 x 3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D DT-1135E, 1 x 3M™ Vorsatzfilter SC-6600 und 1 x 3M™ Vorsatzfilter-Halterung SC-6602
- Bietet P3-Partikelschutz
- Wird in einer nützlichen, wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Gebrauchsfertiges Atemschutzpaket |
Größe | Groß |
Enthält | Wiederverwendbare 3M™ Halbmaske, P3-Filter und Vorsatzfilter |
Modell | HF-3031 |
Menge | 10/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske und P3-Partikelfilter-Set >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur