Learn More
RETSCH ZM200 Ultrazentrifugalmühle: Ringsiebe
Edelstahlsiebe für die Verwendung mit ZM200 Ultrazentrifugalmühle
Marke:  RETSCH 03.647.0238
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10019060
  • 189.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Ringsieb
Edelstahl
Trapezförmiges Loch
ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle
1.50 mm