Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Zentrifugalmühle: Distanzsiebe
Für temperaturempfindliche Materialien
Marke: RETSCH 03.647.0255
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Distanzsieb | |
Edelstahl | |
Trapezförmige Löcher |
ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle | |
0,2 mm |