Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Zentrifugalmühle: Distanzsiebe
Artikelnummer. 10509772 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,01 in. (0,50 mm)
0,08 mm
0,12 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,75 mm
1,50 mm
4,0 mm
Poren:
Conidur-Löcher
Runde Löcher
Trapezförmiges Loch
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Poren Packungsgröße
10509772 0,75 mm Trapezförmiges Loch 1 Stück
10852061 0,12 mm Trapezförmiges Loch 1 Stück
10564215 0,2 mm Trapezförmiges Loch 1 Stück
11904252 0,08 mm Trapezförmiges Loch 1 Stück
10061222 0,25 mm Trapezförmiges Loch 1 Stück
10425052 0,01 in. (0,50 mm) Conidur-Löcher -
10052212 1,50 mm Trapezförmiges Loch 1 Stück
11914252 4,0 mm Runde Löcher 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10509772 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 03.647.0258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.00 CHF
    524.12 CHF / 1 Stück
    Sparen 68.88 CHF
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für temperaturempfindliche Materialien
Spezifikation
Produkttyp Distanzsieb
Zur Verwendung mit (Geräte) ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle
Material Edelstahl
Porengröße 0,75 mm
Poren Trapezförmiges Loch