Learn More
RETSCH ZM 200 Ultra Zentrifugalmühle, einsteckbare Rotoren
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Typ:
12 Zähne Edelstahl – mittelgrobe Materialien
24 Zähne Edelstahl Steckrotor
6-Zahn-Rotor
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör für die Verwendung mit der ZM 200 Ultrazentrifugalmühle
- Verschleißfeste Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Typ | 6-Zahn-Rotor |
| Max. Geschwindigkeit | 6.000 bis 18.000 U/min |
| Max. Röhrchendurchmesser | 9,9 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifugalmühle |