Beschreibung
Für den Gebrauch mit ZM 200 Schwingmühlen Wählen Sie den Rotor basierend auf den Eigenschaften der Probe, der erforderlichen Endfeinheit und der nachfolgenden Analyse.
- Edelstahl, einsteckbar, mit verschleißfester Beschichtung
- 6-Zahnrotor für grobe, sperrige und faserige Güter wie Futterpellets, Heu und Stroh
- 12-Zahnrotor für mittelgrobe Güter wie Weizen, Hafer, Mais, Tabletten, Pulverbeschichtungen und Kunststoffe
Spezifikation
Especificaciones
| Produkttyp | Rotor mit 6 Zähnen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200 |
| Enthält | Verschleißfeste Beschichtung |
| Material | Edelstahl |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?