Beschreibung
Für den Gebrauch mit ZM 200 Schwingmühlen Wählen Sie den Rotor basierend auf den Eigenschaften der Probe, der erforderlichen Endfeinheit und der nachfolgenden Analyse.
- Edelstahl, einsteckbar, mit verschleißfester Beschichtung
- 6-Zahnrotor für grobe, sperrige und faserige Güter wie Futterpellets, Heu und Stroh
- 12-Zahnrotor für mittelgrobe Güter wie Weizen, Hafer, Mais, Tabletten, Pulverbeschichtungen und Kunststoffe
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Rotor mit 12 Zähnen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200 |
| Enthält | Verschleißfeste Beschichtung |
| Material | Edelstahl |