Learn More
RETSCH Analysensiebe - 13 Mesh oder kleiner
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Abmessungen: 8 x 2 Zoll (Durchmesser x Tiefe) (20.3 x 5 cm)
Compliance
Erfüllt ASTM E11
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Tiefe (metrisch) | 5.08 cm |
| Porengröße | 50 mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Material | Edelstahl |
| Tyler-Standard | 2 Netz |
| US-Standard | Nr. 2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw. |
| Mehr anzeigen |