Learn More
RETSCH PM 100 Mahlkugeln für Planeten-Kugelmühle
Zur Verwendung mit Retsch PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen
Marke: RETSCH 22.455.0011
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- In verschiedenen Durchmessern und Materialien
- Kleinere Kugeln werden für kolloidales Mahlen angeboten.
Spezifikation
120 ml | |
0.3 cm | |
Edelstahl | |
PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühle |
120 ml (4.05 oz.) | |
Ideal für kolloidales Fräsen | |
0.5 kg | |
Mahlkugel |