Beschreibung
- In verschiedenen Durchmessern und Materialien
- Kleinere Kugeln werden für kolloidales Mahlen angeboten.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlkörper |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3.71 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 110 mL |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,07 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 0,2 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für kolloidales Fräsen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1.1 lbs. |
| Gewicht (metrisch) | 0,5 kg |