Learn More
RETSCH PM 100 Mahlkugeln für Planeten-Kugelmühle
Zur Verwendung mit Retsch PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen
Marke: RETSCH 05.368.0094
49.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00300kg
Description
- In verschiedenen Durchmessern und Materialien
- Kleinere Kugeln werden für kolloidales Mahlen angeboten.
Specifications
Mahlkugel | |
1 cm | |
PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen |
0,39 in. | |
Ideal für standardmäßiges Mahlen | |
Zirkonoxid |