Beschreibung
Verschiedene Größen und Materialien
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlbecher |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.84 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für auslaufsicheres Mahlen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MM 400 Schwingmühle |
| Material | Zirkonoxid |
| Partikelgröße | 8 mm |
| Probenvolumen (angloamerikanisch) | 0.33 oz. |
| Probenvolumen (metrisch) | 10 ml |