Learn More
RETSCH Knife Mill Grindomix GM300 Accessories: Grinding Containers
Artikelnummer. 11984302 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Mahlbehälter
Mahlbehälter mit Messerhalterung
Material:
Edelstahl
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Material Packungsgröße
11984302 Mahlbehälter Kunststoff 1 Stück
11974302 Mahlbehälter mit Messerhalterung Kunststoff 1 Stück
11994302 Mahlbehälter Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11984302 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 03.045.0056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 CHF
    345.82 CHF / 1 Stück
    Sparen 43.18 CHF
    11% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für Knife Mill Grindomix GM300.
Zur Verwendung mit Messermühle Grindomix GM300 (Kat. Nr. 08-418-325).
Spezifikation
Produkttyp Mahlbehälter
Kapazität (metrisch) 5 l
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Messermühle Grindomix GM300
Material Kunststoff