Learn More
RETSCH Trocknungsbehälter
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 L
3 x 0,3 l
Material:
Edelstahl
Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verwendet für Wirbelschichttrockner TG 200
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Trocknungsbehälter |
| Kapazität (metrisch) | 3 x 0,3 l |
| Material | Glas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flüssigbett-Trockner TG 200 |