Läs mer
Läs mer
Miele Professional™ Potential-Free Contacts PLW8636 APLW 882
Handla allt Miele Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Produkttyp:
Pump
Förpackningsstorlek:
1 Bogen
Beskrivning
- 10 potential-free contacts (4 inputs and 6 outputs)
- For external pumps, valves, fans and ring line systems, for example
- Installed by Customer Service
- Activating external signal receivers for PLW 8636
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pump |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Washer-Disinfectors |
| Menge | 1 Ea. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering