Beschreibung
- Dank der reflektierenden Eigenschaften des Materials eignet es sich ideal zum Lesen von Etiketten bei schlechten Lichtverhältnissen (mit Taschenlampen).
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Typ 1 (Fed. Spec. LS-300) |
| Beschreibung | GlobalMark Retroreflektierendes Klebeband |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Silber |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Rolle |
| Material | Kunststoff |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |