Learn More
Brady™ GlobalMark™ Retroreflektierendes Klebeband
Artikelnummer. 11588784
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15,24 m x 101,6 mm
15 m x 100 mm
Farbe:
Gelb
Orange
Silber
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe unitSize
11588784 15 m x 100 mm Orange 1 Stück
11589273 15,24 m x 101,6 mm Silber 1 Stück
11508934 15 m x 100 mm Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11588784 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 800977
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die reflektierenden Eigenschaften des Materials bewirken GlobalMark™ Retroreflektierendes Klebeband, ideal zum Lesen von Etiketten bei schlechten Lichtverhältnissen (mit Taschenlampen).
  • Dank der reflektierenden Eigenschaften des Materials eignet es sich ideal zum Lesen von Etiketten bei schlechten Lichtverhältnissen (mit Taschenlampen).
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse 1, Fed.Spec.L-S–300
Beschreibung GlobalMark Retroreflektierendes Klebeband
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Orange
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Kunststoff
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark Drucker
Glanz 100 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 1 Jahr
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle/Karton
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0055 in.
Dicke (metrisch) 0,034 mm
Abmessungen (L x B) 15 m x 100 mm
Länge (angloamerikanisch) 49 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Breite (angloamerikanisch) 3,94 in.
Breite (metrisch) 100 mm