Learn More
Brady™ Retroreflektierende Allwetter-Etiketten
Erhöhen Sie Sicherheit und Sichtbarkeit mit dem hochreflektierenden Etikettenmaterial B-584. Drucken Sie Etiketten fast überall dort, wo hohe Sichtbarkeit erforderlich ist, mit einem kompakten Gerät. Brady™ Handheld-Etikettendrucker.
Marque:  Brady™ 170810
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit 17971950
  • 40.75 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Ideal für Sicherheitsanwendungen wie z. B. an Personal, Feuerlöschanlagen, Erste-Hilfe-Schränken oder überall dort, wo zusätzliche Sichtbarkeit erforderlich ist.
  • Beständig gegen Abrieb, Witterungseinflüsse, Lösungsmittel und extreme Temperaturen
  • Druckempfindlicher Acrylklebstoff hält auch längerer Einwirkung von rauen Bedingungen stand.
  • Hält im Durchschnitt 4 bis 6 Jahre lang den Witterungseinflüssen im Freien stand.
Spécification
Spécification
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Gelb
Kontinuierlich
Top
Etikett
Bauteil- und Gerätekennzeichnung; Anlagenkennzeichnung; Allgemeine Kennzeichnung; Sicherheitskennzeichnung
-40 °C
1 Etikett(en) / Karton
12.70 mm (W) x 6.10 m (L)
-40 °C bis 70 °C
0.14 mm
20 ft.
0,5 in.
12.70 mm
M4C-500-584-YL
2011/65/EU, 2015/863
Ohne
Glanz
Kunststoff
Thermotransfer
Unsteril
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
M4C-500-584-YL
1 Klebeband/Kassette
-40 °F bis 158 °F
0,0055 in.
20 ft. x 0,5 in.
6.10 m
12.70 mm
0,5 in.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.