Learn More
Brady™ Retroreflektierende Allwetter-Etiketten
Erhöhen Sie Sicherheit und Sichtbarkeit mit dem hochreflektierenden Etikettenmaterial B-584. Drucken Sie Etiketten fast überall dort, wo hohe Sichtbarkeit erforderlich ist, mit einem kompakten Gerät. Brady™ Handheld-Etikettendrucker.
Marke: Brady™ 170811
Beschreibung
- Ideal für Sicherheitsanwendungen wie z. B. an Personal, Feuerlöschanlagen, Erste-Hilfe-Schränken oder überall dort, wo zusätzliche Sichtbarkeit erforderlich ist.
- Beständig gegen Abrieb, Witterungseinflüsse, Lösungsmittel und extreme Temperaturen
- Druckempfindlicher Acrylklebstoff hält auch längerer Einwirkung von rauen Bedingungen stand.
- Hält im Durchschnitt 4 bis 6 Jahre lang den Witterungseinflüssen im Freien stand.
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Weiß | |
| Kontinuierlich | |
| Top | |
| Etikett | |
| Bauteil- und Gerätekennzeichnung; Anlagenkennzeichnung; Allgemeine Kennzeichnung; Sicherheitskennzeichnung | |
| -40 °C | |
| 1 Etikett(en) / Karton | |
| 19.05 mm (W) x 6.10 m (L) | |
| -40 °C bis 70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 20 ft. | |
| 0,75 in | |
| 19.05 mm | |
| M4C-750-584 |
| 2011/65/EU, 2015/863 | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Kunststoff | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | |
| M4C-750-584 | |
| 1 Klebeband/Kassette | |
| -40 °F bis 158 °F | |
| 0,0055 in. | |
| 20 ft. x 0,75 in. | |
| 6.10 m | |
| 19.05 mm | |
| 0,5 in. |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.