Learn More
Brady™ Retroreflektierende Allwetter-Etiketten
Erhöhen Sie Sicherheit und Sichtbarkeit mit dem hochreflektierenden Etikettenmaterial B-584. Drucken Sie Etiketten fast überall dort, wo hohe Sichtbarkeit erforderlich ist, mit einem kompakten Gerät. Brady™ Handheld-Etikettendrucker.
Marke:  Brady™ 170812
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17931960
  • 47.45 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Ideal für Sicherheitsanwendungen wie z. B. an Personal, Feuerlöschanlagen, Erste-Hilfe-Schränken oder überall dort, wo zusätzliche Sichtbarkeit erforderlich ist.
  • Beständig gegen Abrieb, Witterungseinflüsse, Lösungsmittel und extreme Temperaturen
  • Druckempfindlicher Acrylklebstoff hält auch längerer Einwirkung von rauen Bedingungen stand.
  • Hält im Durchschnitt 4 bis 6 Jahre lang den Witterungseinflüssen im Freien stand.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Gelb
Kontinuierlich
Top
Etikett
Bauteil- und Gerätekennzeichnung; Anlagenkennzeichnung; Allgemeine Kennzeichnung; Sicherheitskennzeichnung
-40 °C
1 Etikett(en) / Karton
19.05 mm (W) x 6.10 m (L)
-40 °C bis 70 °C
0.14 mm
20 ft.
0,75 in
19.05 mm
M4C-750-584-YL
2011/65/EU, 2015/863
Ohne
Glanz
Kunststoff
Thermotransfer
Unsteril
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
M4C-750-584-YL
1 Klebeband/Kassette
-40 °F bis 158 °F
0,0055 in.
20 ft. x 0,75 in.
6.10 m
19.05 mm
0,5 in.