Learn More
Brady™ Retroreflektierende Allwetter-Etiketten
Erhöhen Sie Sicherheit und Sichtbarkeit mit dem hochreflektierenden Etikettenmaterial B-584. Drucken Sie Etiketten fast überall dort, wo hohe Sichtbarkeit erforderlich ist, mit einem kompakten Gerät. Brady™ Handheld-Etikettendrucker.
Marke: Brady™ 170935
Beschreibung
- Ideal für Sicherheitsanwendungen wie z. B. an Personal, Feuerlöschanlagen, Erste-Hilfe-Schränken oder überall dort, wo zusätzliche Sichtbarkeit erforderlich ist.
- Beständig gegen Abrieb, Witterungseinflüsse, Lösungsmittel und extreme Temperaturen
- Druckempfindlicher Acrylklebstoff hält auch längerer Einwirkung von rauen Bedingungen stand.
- Hält im Durchschnitt 4 bis 6 Jahre lang den Witterungseinflüssen im Freien stand.
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Weiß | |
| Kontinuierlich | |
| Top | |
| Etikett | |
| Bauteil- und Gerätekennzeichnung; Anlagenkennzeichnung; Allgemeine Kennzeichnung; Sicherheitskennzeichnung | |
| -40 °C | |
| 1 Etikett(en) / Karton | |
| 25.40 mm (W) x 6.10 m (L) | |
| -40 °C bis 70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 20 ft. | |
| 1 in. | |
| 25.40 mm | |
| M5C-1000-584 |
| 2011/65/EU, 2015/863 | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Kunststoff | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| BMP51, BMP53, M511, M510 | |
| M5C-1000-584 | |
| 1 Klebeband/Kassette | |
| -40 °F bis 158 °F | |
| 0,0055 in. | |
| 20 ft. x 1 in. | |
| 6.10 m | |
| 25.40 mm | |
| 0,5 in. |