Learn More
Brady™ Retroreflektierendes Allwetter-Etikettenband für M7-Drucker
Artikelnummer. 17898104 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Weiß
Abmessungen (L x B):
75 ft. x 1 in.
75 ft. x 2 in.
Unit Size:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farbe Abmessungen (L x B) Unit Size
17898104 Gelb 75 ft. x 1 in. 1 Stück
17888784 Orange 75 ft. x 1 in. 1 Stück
17878104 Weiß 75 ft. x 1 in. 1 Stück
17808114 Orange 75 ft. x 2 in. 1 Stück
17868424 Weiß 75 ft. x 2 in. 1 Stück
17888404 Gelb 75 ft. x 2 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17898104 Supplier Brady™ Supplier No. 174510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 CHF
    159.34 CHF / 1 Stück
    Sparen 18.66 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das stark reflektierende Material leuchtet hell, wenn es von Licht getroffen wird, was ideal für Anwendungen ist, bei denen es auf eine gute Sichtbarkeit ankommt.
  • Ideal für die Kennzeichnung von Werkzeugen am Arbeitsplatz, Schutzhelme, Versorgungsgehäuse, Masten und Sockel, Dachausrüstung, Gestelle und Regale
  • Retroreflektierende Folie und druckempfindlicher Acrylklebstoff erfüllen die Federal Spec L-S-300 für Reflektivität
  • Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich beträgt 4 bis 6 Jahre
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 70 °C (-40 °F °bis 158 °F)
  • Aus B-584 Kunststoffmaterial
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D2979, Fed. Spec. L-S-300 (Klasse 1)
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Gelb
Ausführung Glanz
Format Kontinuierlich
Material Kunststoff
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 75 ft.
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0055 in.
Dicke (metrisch) 0.14 mm
Abmessungen (L x B) 75 ft. x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 75 ft.
Länge (metrisch) 22.86 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Alternate Part Number BMC-1000-584-YL