Learn More
Retinol, 95 %, synthetisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042306
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15434529
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62079.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
All-trans-Retinol, Vitamin A, Retinol (CAS-Nr. 68-26-8) ist ein fettlösliches Vitamin, das Retinoidrezeptoren innerhalb von Zellen bindet.
It induces cell differentiation and apoptosis of some cancer cell types and inhibiting carcinogenesis. It plays an essential role in metabolic functioning of the retina, the growth of and differentiation of epithelial tissue, the growth of bone, reproduction, and the immune response. It acts as a ligand for both the retinoic acid receptor (RAR) and the retinoid X receptor (RXR) that act as transcription factors to regulate the growth and differentiation of normal and malignant cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Induziert die Zelldifferenzierung und Apoptose einiger Krebszelltypen und hemmt die Karzinogenese. Spielt eine wesentliche Rolle bei der metabolischen Funktionsweise der Netzhaut, dem Wachstum und der Differenzierung von Epithelgewebe, dem Wachstum von Knochen, der Reproduktion und der Immunantwort. Fungiert als Ligand sowohl für den Retinoinsäure-Rezeptor (RAR) als auch für den Retinoid-X-Rezeptor (RXR), der als Transkriptionsfaktor zur Regulierung des Wachstums und der Differenzierung von normalen und bösartigen Zellen dient.
Löslichkeit
Praktisch unlöslich in Wasser oder Glycerin; löslich in Absolutalkohol, Methanol, Chloroform, Äther, Fetten und Ölen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Unter Stickstoff lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-26-8
Summenformel C20H30O
MDL-Nummer MFCD00001552
InChI-Schlüssel FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Retinol
Namenshinweis synthetic
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
Beilstein 403040
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Merck Index 14,10013
Synonym retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water or glycerol; soluble in absolute alcohol, methanol, chloroform,ether,fats and oils.
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
IUPAC-Name (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-Tetraen-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 286.459
Formelmasse 286.46
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff