Learn More
Retinolsäure, alle Transisomere, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431771 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431771 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11431771 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02190269.6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.55 CHF
    49.11 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 2.44 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vermittelt die Funktionen von Vitamin A, die für Wachstum und Entwicklung erforderlich sind. Retinsäure, All-trans-Isomer, MP Biomedicals, wurde in verschiedenen Differenzierungsprotokollen, einschließlich B-Zellen, T-Zellen und Neuronen, verwendet und wi
Retinsäure (RA) ist ein Vitamin-A-Derivat, das nicht peptidisch ist und ein kleines lipophiles Molekül darstellt. Es wirkt sich auf die Gentranskription aus und moduliert eine Vielzahl biologischer Prozesse, einschließlich Zellproliferation, Differenzierung und Apoptose.
  • Die Retinsäure-vermittelte Gentranskription hängt von der Transportrate der Retinsäure zu der Zielzelle und dem Zeitpunkt der Exposition von Retinsäure gegenüber RAR (Retinolsäure-Rezeptoren) im Zielgewebe ab.
  • All-trans-Retinsäure (ATRA) ist ein Ligand für den Retinsäure-Rezeptor (RAR) und den Retinoid-X-Rezeptor (RXR).
  • Die gebundenen RAR und RXR fungieren als Transkriptionsfaktoren, die das Wachstum und die Differenzierung von normalen und bösartigen Zellen regulieren.
  • Cytochrome P450 (CYPs) katalysieren die 4-Hydroxylierung von ATRA.
  • Retinsäure primiert embryonale Stammzellen zu Neuronen.
Chemische Identifikatoren
CAS 302-79-4
Summenformel C20H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 300.44
MDL-Nummer MFCD00001551
InChI-Schlüssel SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonym Retinsäure, Vitamin-A-Säure, all-trans-Retinsäure, trans-Retinsäure, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 173 °C bis 183 °C
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen Löslich in Methanol, Chloroform (40 mg/ml) oder Aceton (30 mg/ml), leicht löslich in Ethanol.
IUPAC-Name (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-Tetraensäure
Formelmasse 300.4
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Retinsäure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.