Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Retinoic acid
Artikelnummer. 30243662
Ansicht ändern
Click to view available options
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
30243662 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 30243662 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. TB0695RMU/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00 CHF
    444.15 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 25.85 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Retinoic acid synthesized to Ancillary Material Grade
TB0695-RMU is an Ancillary Material Grade version of Retinoic acid (Cat. No. 0695). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies. Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2E,4E,6E,8E-nonatetraenoic acid
CAS 302-79-4
Menge 50 mg
Ziel Retinoic Acid Receptor Agonists
Summenformel C20H28O2
Reinheit 98%