Learn More
BD Biosciences™ Retikulozyten-Vollblutkontrolle (CE/IVD)
Click to view available options
Menge:
200 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Dreistufige, geprüfte hämatologische Kontrolle zur Dokumentation und Überwachung von Werten, die mit manuellen und automatisierten Retikulozyten-Zählmethoden erzielt wurden.
- Inhalt: Humane Erythrozyten und Säugetiererythrozyten, die in einer plasmaähnlichen Flüssigkeit mit Konservierungsmitteln suspendiert sind, in 3 Konzentrationen: normal, mäßig hoch und sehr hoch.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Nichtverwendung Fläschchen aufrecht und fest verschlossen bei 2 bis 8 °C lagern. Schützen Sie die Fläschchen vor Überhitzung oder Einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dokumentieren und überwachen Sie Werte, die mit manuellen und automatisierten Retikulozyten-Zählverfahren erzielt wurden. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Menge | 200 Tests |
| Stabilität | Ungeöffnete Fläschchen sind bis zu dem auf jedem Fläschchen und der Assay-Wertetabelle angegebenen Verfallsdatum stabil. Geöffnete Fläschchen sind bei ordnungsgemäßer Handhabung für 21 Tage stabil. Wenn die Probenvorbereitung vor der Zählung ein separater Schritt ist, zählen Sie die vorbereitete Probe innerhalb von 60 Minuten nach der minimalen Inkubationszeit. |